But-3-yn-1-amine 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR72152-250MG OR72152-1G OR72152-5G
APOSOR72152-250MGEA 71.2 EUR
APOSOR72152-250MG APOSOR72152-1G APOSOR72152-5G
But-3-yn-1-amine 96%
But-3-yn-1-amine
Formel: C₄H₇N
Siedepunkt: 100…103 °C
Dichte: 0.844
Flammpunkt: 10 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09997741
CAS-Nummer: 14044-63-4
UN-Nummer: 2733
ADR: 3+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR