7-Methyl-4-indanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21818-1G OR21818-5G OR21818-10G
APOSOR21818-1GEA 116 EUR
APOSOR21818-1G APOSOR21818-5G APOSOR21818-10G
7-Methyl-4-indanol
7-Methyl-4-indanol
Formel: C₁₀H₁₂O
MDL Number: MFCD00173675
CAS-Nummer: 16400-13-8