2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501305-250MG PC501305-1G PC501305-5G
APOSPC501305-250MGEA 208 EUR
APOSPC501305-250MG APOSPC501305-1G APOSPC501305-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₃BrF₄O
MDL Number: MFCD28348577
CAS-Nummer: 1807145-12-5
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III