4-Fluorbenzamidin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC401011-1G PC401011-5G PC401011-10G
APOSPC401011-1GEA 53.8 EUR
APOSPC401011-1G APOSPC401011-5G APOSPC401011-10G
4-Fluorbenzamidin Hydrochlorid 97%
4-Fluorbenzamidin Hydrochlorid
Formel: C₇H₈ClFN₂
Schmelzpunkt: 221 °C
MDL Number: MFCD04114421
CAS-Nummer: 456-14-4
UN-Nummer: 2811