4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC305031-250MG PC305031-1G
APOSPC305031-250MGEA 219 EUR
APOSPC305031-250MG APOSPC305031-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅BrF₄O
MDL Number: MFCD33395092
CAS-Nummer: 2092603-19-3