4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC305029-250MG PC305029-1G PC305029-5G
APOSPC305029-250MGEA 174 EUR
APOSPC305029-250MG APOSPC305029-1G APOSPC305029-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂BrF₄N
MDL Number: MFCD32265190
CAS-Nummer: 2091422-93-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,I