4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-fluoro-5-iodobenzene
PC501571-250MG PC501571-1G PC501571-5G
APOSPC501571-250MGEA 174 EUR
APOSPC501571-250MG APOSPC501571-1G APOSPC501571-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂FI
MDL Number: MFCD18910205
CAS-Nummer: 1379330-38-7
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III