5-Brom-2-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC250010-1G
PC250010-5G
APOSPC250010-1GEA
130
EUR
APOSPC250010-1G
APOSPC250010-5G
5-Brom-2-(trifluormethyl)benzoesäure
5-Brom-2-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel:
C₈H₄BrF₃O₂ Schmelzpunkt: 88 - 89 °C |
MDL Number:
MFCD12026306 CAS-Nummer: 654-97-7 |