Ethyl 1-Naphthaleneacetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Naphthaleneacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(1-Naphthyl)acetate
OR904672-5G
OR904672-25G
OR904672-100G
APOSOR904672-5GEA
21.9
EUR
APOSOR904672-5G
APOSOR904672-25G
APOSOR904672-100G
Ethyl 1-Naphthaleneacetate 98%
Ethyl-1-naphthaleneacetate
Formel:
C₁₄H₁₄O₂ |
MDL Number:
MFCD00021579 CAS-Nummer: 2122-70-5 |