2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR70327-250MG
OR70327-1G
OR70327-5G
APOSOR70327-250MGEA
174
EUR
APOSOR70327-250MG
APOSOR70327-1G
APOSOR70327-5G
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid 95%
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ |
MDL Number:
MFCD06802840 CAS-Nummer: 68701-47-3 |