2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR70325-250MG
OR70325-1G
OR70325-5G
APOSOR70325-250MGEA
174
EUR
APOSOR70325-250MG
APOSOR70325-1G
APOSOR70325-5G
2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ |
MDL Number:
MFCD32862614 CAS-Nummer: 2654087-87-1 |