Bis(diphenylphosphino)methan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25796-5G OR25796-25G OR25796-100G
APOSOR25796-5GEA 50.9 EUR
APOSOR25796-5G APOSOR25796-25G APOSOR25796-100G
Bis(diphenylphosphino)methan 98%
Bis(diphenylphosphino)methan
Formel: C₂₅H₂₂P₂
Schmelzpunkt: 118 - 122 °C
MDL Number: MFCD00003537
CAS-Nummer: 2071-20-7