1-Iodperfluorbutan tech

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC99446-25G PC99446-100G PC99446-500G
APOSPC99446-25GEA 23.2 EUR
APOSPC99446-25G APOSPC99446-100G APOSPC99446-500G
1-Iodperfluorbutan tech
1-Iodperfluorbutan
Formel: C₄F₉I
Siedepunkt: 64…66 °C
Schmelzpunkt: –88 °C
Dichte: 2,01
Flammpunkt: >115 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001062
CAS-Nummer: 423-39-2
UN-Nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR