3-Amino-α-methylbenzylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: m-Amino-α-methylbenzyl alcohol, 1-(3-Aminophenyl)ethanol, 3-Aminophenyl methyl carbinol, 3-(1-Hydroxyethyl)aniline
L06513.14 L06513.22
L06513.14EA 51.5 EUR
L06513.14 L06513.22
3-Amino-α-methylbenzylalkohol 98%
3-Amino-α-methylbenzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 2454-37-7 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 157°(314°F) Melting Point: 66-69° Boiling Point: 217° Beilstein Reference: 2802415 MDL No.: MFCD00007798
Formel: C₈H₁₁NO
Siedepunkt: 217 °C
Schmelzpunkt: 66…69 °C
Flammpunkt: 157 °C (314 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007798
CAS-Nummer: 2454-37-7
EINECS: 219-525-3