2-Chlor-α-methylbenzylalkohol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1-(2-Chlorophenyl)ethanol, o-Chloro-α-methylbenzyl alcohol, 2-Chlorophenyl methyl carbinol
B24800.06
B24800.14
AB146737.0005
AB146737.0025
B24800.06EA
39.7
EUR
B24800.06
B24800.14
ABCRAB146737.0005
ABCRAB146737.0025
2-Chlor-α-methylbenzylalkohol 96%
2-Chlor-α-methylbenzylalkohol
Purity: 96%
CAS No.: 13524-04-4
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Refractive Index: 1.5450
Boiling Point: 121-123°/14mm
MDL No.: MFCD00041037
Formel:
C₈H₉ClO Siedepunkt: 121…123 °C (14 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041037 CAS-Nummer: 13524-04-4 EINECS: 236-868-4 |