DL-Prolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-Proline, H-DL-Pro-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
171824-1G
171824-5G
SIAL171824-1GEA
31.1
EUR
SIAL171824-1G
SIAL171824-5G
DL-Prolin, Sigma-Aldrich®
DL-Prolin
Formel:
C₅H₉NO₂ Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 208…210 °C Dichte: 1.38 g/cm³ (22.9 °C) |
MDL Number:
MFCD00005250 CAS-Nummer: 609-36-9 EINECS: 210-189-3 Merck Index: 12,07963 |