(±)-4-Fluormandelsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13391.03
A13391.06
A13391.14
A13391.03EA
18.4
EUR
A13391.03
A13391.06
A13391.14
(±)-4-Fluormandelsäure ≥98%
(±)-4-Fluormandelsäure
Purity: 98%
CAS No.: 395-33-5
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 133-138°
Beilstein Reference: 2211001
Formel:
C₈H₇FO₃ Schmelzpunkt: 133…138 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044402 CAS-Nummer: 395-33-5 EINECS: 206-899-8 |