(±)-4-(Trifluormethyl)mandelsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22264.03 B22264.06
B22264.03EA 31 EUR
B22264.03 B22264.06
(±)-4-(Trifluormethyl)mandelsäure ≥98%
(±)-4-(Trifluormethyl)mandelsäure
Purity: 98% CAS No.: 395-35-7 Molecular Formula: C9H7F3O3 Formula Weight: 220.15 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 2979949
Formel: C₉H₇F₃O₃
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009724
CAS-Nummer: 395-35-7
EINECS: 206-900-1