(±)-Mandelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M2101-250G M2101-500G
SIALM2101-250GEA 53.3 EUR
SIALM2101-250G SIALM2101-500G
(±)-Mandelsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-Mandelsäure
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117…120 °C
Dichte: 1,361 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064250
CAS-Nummer: 90-64-2
EINECS: 210-277-1