(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid, VMA, Vanillyl mandelic acid, DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, Vanillylmandelic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
H0131-1G
H0131-250MG
H0131-100MG
H0131-500MG
H0131-5G
SIALH0131-1GEA
185
EUR
SIALH0131-1G
SIALH0131-250MG
SIALH0131-100MG
SIALH0131-500MG
SIALH0131-5G
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure
Formel:
C₉H₁₀O₅ Siedepunkt: 421 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 132…134 °C Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004235 CAS-Nummer: 55-10-7 EINECS: 200-224-0 Merck Index: 12,10070 |