(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid, VMA, Vanillyl mandelic acid, DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, Vanillylmandelic acid
A13349.14 A13349.06 A13349.03
A13349.14EA 855 EUR
A13349.14 A13349.06 A13349.03
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure ≥98%
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure
Purity: 98% CAS No.: 2394-20-9 Molecular Formula: C9H10O5 Formula Weight: 198.17 Melting Point: 133-134° dec. MDL No.: MFCD00004235
Formel: C₉H₁₀O₅
Siedepunkt: 421 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 133…134 °C (dec.)
Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004235
CAS-Nummer: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Index: 12,10070