(±)-2-Chlormandelsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B21525.06
B21525.14
B21525.06EA
38.8
EUR
B21525.06
B21525.14
(±)-2-Chlormandelsäure ≥98%
(±)-2-Chlormandelsäure
Purity: 98%
CAS No.: 10421-85-9
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 80-85°
Beilstein Reference: 2367070
Formel:
C₈H₇ClO₃ Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 80…85 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084962 CAS-Nummer: 10421-85-9 EINECS: 233-900-9 |