(±)-2-Phenylpropanal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W288608-10KG-K W288608-1KG-K W288608-5KG-K
SIALW288608-10KG-KEA 1410 EUR
SIALW288608-10KG-K SIALW288608-1KG-K SIALW288608-5KG-K
(±)-2-Phenylpropanal, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Phenylpropanal
Formel: C₉H₁₀O
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006973
CAS-Nummer: 93-53-8
EINECS: 202-255-5