(±)-4-Brommandelsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12978.06 A12978.14 A12978.22
A12978.06EA 45.5 EUR
A12978.06 A12978.14 A12978.22
(±)-4-Brommandelsäure ≥98%
(±)-4-Brommandelsäure
Purity: 98+% CAS No.: 6940-50-7 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 115-119° Beilstein Reference: 1567909 Merck Reference: 14,1424 MDL No.: MFCD00004232
Formel: C₈H₇BrO₃
Siedepunkt: 344 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115…119 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004232
CAS-Nummer: 6940-50-7
EINECS: 230-085-1
Merck Index: 14,1424