Polyethylenglycol 8.000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
202452-250G
202452-500G
SIAL202452-250GEA
43.8
EUR
SIAL202452-250G
SIAL202452-500G
Polyethylenglycol 8.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 8.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molekulargewicht: 8000 g/mol Siedepunkt: 250 Dichte: 1.125 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01779615 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 12,07729 |