Lecithin
Lieferant: Roth Carl
AE81.1 AE81.2 AE81.3
ROTHAE81.1EA 21.2 EUR
ROTHAE81.1 ROTHAE81.2 ROTHAE81.3
Lecithin
Lecithin
Dichte: 1,0305 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00147406
CAS-Nummer: 8002-43-5
EINECS: 232-307-2
Merck Index: 12,05452