Lecithin
Lieferant: Roth Carl
9812.1 9812.2
ROTH9812.1EA 27.3 EUR
ROTH9812.1 ROTH9812.2
Lecithin
Lecithin
Dichte: 1,0305 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00147406
CAS-Nummer: 8002-43-5
EINECS: 232-307-2
Merck Index: 12,05452