Gibberellinsäure ≥90%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A17843.03 A17843.06 A17843.14
A17843.03EA 44.1 EUR
A17843.03 A17843.06 A17843.14
Gibberellinsäure ≥90%
Gibberellic acid
Formel: C₁₉H₂₂O₆
Schmelzpunkt: 222 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079329
CAS-Nummer: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 14,4419

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR