Gibberellinsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

410910010 410910050 410910250
ACRO410910010EA 80.6 EUR
ACRO410910010 ACRO410910050 ACRO410910250
Gibberellinsäure 99%
Gibberellic acid
Formel: C₁₉H₂₂O₆
Schmelzpunkt: 227 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00079329
CAS-Nummer: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +71° to +81° (20°C, 589 nm) (c=2, methanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR