Sodium-5-(2-aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonate hydrate ≥95% für die Molekularbiologie
Lieferant: AAT BIOQUEST
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium N-(2-Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulphonate, 5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonic acid Sodium Salt, N-(2-Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulphonic acid Sodium Salt, 1,5-EDANS sodium salt, EDANS, sodium salt
616
615
AATB616EA
1480
EUR
AATB616
AATB615
Sodium-5-(2-aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonate hydrate ≥95% für die Molekularbiologie
Sodium-5-(2-aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonate hydrate
EDANS sodium salt is much more water-soluble than EDANS acid.
- Useful for multiple applications
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₃S Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00051474 CAS-Nummer: 100900-07-0 ADR: 5,II |