Indo-1 AM ≥95%, Ultrareine Qualität
Lieferant: AAT Bioquest
Achtung
21036 21032
AATB21036EA 273 EUR
AATB21036 AATB21032
Indo-1 AM ≥95%, Ultrareine Qualität
Indo-1 AM
Calcium measurements are critical for numerous biological investigations.
Formel: C₄₇H₅₁N₃O₂₂
MDL Number: MFCD00036955
CAS-Nummer: 112926-02-0
ADR: 5,II