Natriumhydrogencarbonat-[13C], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (13C)-Sodium bicarbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
372382-1G 372382-250MG
SIAL372382-1GEA 220 EUR
SIAL372382-1G SIAL372382-250MG
Natriumhydrogencarbonat-[13C], Sigma-Aldrich®
Natriumhydrogencarbonat-[13C]
Formel: NaHCO₃
CAS-Nummer: 87081-58-1