Essigsäure-[D1], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethanoic acid-D1
M-Clarity™ quality level = MQ100
151777-250G
151777-50G
SIAL151777-250GEA
387
EUR
SIAL151777-250G
SIAL151777-50G
Essigsäure-[D1], Sigma-Aldrich®
Essigsäure-[D1]
Formel:
C₂H₃DO₂ Siedepunkt: 116 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 17 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051050 CAS-Nummer: 758-12-3 EINECS: 212-059-1 |