Essigsäure-[D4], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethanoic acid-D4, Acetic-D3 acid-D, Acetic-d3 acid-d, Acetic acid-[²H₄], Tetradeuteroacetic acid, Acetic acid-d₄
M-Clarity™ quality level = MQ100
151785-10G 151785-25G 151785-50G 151785-5G
SIAL151785-10GEA 115 EUR
SIAL151785-10G SIAL151785-25G SIAL151785-50G SIAL151785-5G
Essigsäure-[D4], Sigma-Aldrich®
Essigsäure-[D4]
Formel: D₃CCOOD
Siedepunkt: 115.5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051051
CAS-Nummer: 1186-52-3
EINECS: 214-693-4
UN-Nummer: 2789
ADR: 8,II