2,4-Pentandiol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4-Dihydroxy pentane
M-Clarity™ quality level = MQ100
156019-10G 156019-50G
SIAL156019-10GEA 92.7 EUR
SIAL156019-10G SIAL156019-50G
2,4-Pentandiol (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
2,4-Pentandiol (Isomerengemisch)
Formel: C₅H₁₂O₂
Siedepunkt: 201 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼53 °C
Dichte: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004549
CAS-Nummer: 625-69-4
EINECS: 210-907-5