ReadiLink™ DIG (Digoxigenin) Nick Translation dsDNA-Markierungskit
Lieferant: AAT Bioquest
17472 17473
AATB17472EA 544 EUR
AATB17472 AATB17473
ReadiLink™ DIG (Digoxigenin) Nick Translation dsDNA-Markierungskit
Proteinkonjugate und Markierungen
Es ist mit einer Vielzahl von Probenmaterialien kompatibel, einschließlich bakterieller künstlicher Chromosomen-DNA (BAC), menschlicher genomischer DNA, gereinigten PCR-Produkten sowie superspiralisierter und linearisierter Plasmid-DNA.
  • Bietet alle notwendigen Reagenzien
  • Einstellbare Verhältnisse
  • Breite Kompatibilität mit Probentypen
Die resultierenden mit DIG-markierten DNAs können in verschiedenen molekularbiologischen Techniken wie der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) verwendet werden.
Verpackung: In Kunststofffläschchen abgefüllt.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.