ReadiLink™ Biotin Nick Translation dsDNA-Markierungskit
Lieferant: AAT Bioquest
17470 17471
AATB17470EA 544 EUR
AATB17470 AATB17471
ReadiLink™ Biotin Nick Translation dsDNA-Markierungskit
Proteinkonjugate und Markierungen
Es ist mit einer Vielzahl von Probenmaterialien kompatibel, einschließlich bakterieller künstlicher Chromosomen-DNA (BAC), menschlicher genomischer DNA, gereinigten PCR-Produkten sowie superspiralisierter und linearisierter Plasmid-DNA.
  • Bietet alle notwendigen Reagenzien
  • Einstellbare Verhältnisse
  • Breite Kompatibilität mit Probentypen
Die resultierenden mit Biotin-markierten DNAs können in verschiedenen molekularbiologischen Techniken wie der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) verwendet werden.
Verpackung: In Kunststofffläschchen abgefüllt.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.