Buccutite™ Rapid PE-Cy7 Tandem-Antikörper-Markierungskits (2 Markierungen)
Lieferant: AAT BIOQUEST
1317 1342
AATB1317EA 769 EUR
AATB1317 AATB1342
Buccutite™ Rapid PE-Cy7 Tandem-Antikörper-Markierungskits (2 Markierungen)
Proteinkonjugate und Markierungen
PE-Cy7 ist eine beliebte Farbe, die in der Durchflusszytometrie verwendet wird.
  • Hohe Konjugationsausbeute
  • Stabile Quervernetzung
  • Minimaler praktischer Zeitaufwand
  • Robustes Protokoll