Buccutite™ Rapid APC-iFluor® 700 Tandem-Antikörper-Markierungskits (2 Markierungen)
Lieferant: AAT BIOQUEST
1319
1347
AATB1319EA
769
EUR
AATB1319
AATB1347
Buccutite™ Rapid APC-iFluor® 700 Tandem-Antikörper-Markierungskits (2 Markierungen)
Proteinkonjugate und Markierungen
APC-iFluor® 700 Tandem ist ein hervorragender Ersatz für APC-Alexa Fluor® 700 Tandem, da beide nahezu identische Spektren aufweisen.
- Hohe Konjugationsausbeute
- Stabile Quervernetzung
- Minimaler praktischer Zeitaufwand
- Robustes Protokoll