Fura 2-AM ≥95%, Ultrareine Qualität
Lieferant: AAT Bioquest
Achtung
21021 21023
AATB21021EA 230 EUR
AATB21021 AATB21023
Fura 2-AM ≥95%, Ultrareine Qualität
Fura 2-AM
Among the ratiometric calcium indicators, Fura-2 and Indo-1 are most commonly used.
Formel: C₄₄H₄₇N₃O₂₄
MDL Number: MFCD00036976
CAS-Nummer: 108964-32-5
ADR: 5,II