FLUO 3/AM ≥95%, Ultrareine Qualität
Lieferant: AAT Bioquest
Achtung
21011 21013
AATB21011EA 273 EUR
AATB21011 AATB21013
FLUO 3/AM ≥95%, Ultrareine Qualität
FLUO 3/AM
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Formel: C₅₁H₅₀Cl₂N₂O₂₃
CAS-Nummer: 121714-22-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f55b1d92dba1e89085dbe68660387d394272563&vid=840b718657425db88be3b300370ce6054867237b&prid=web&clid=SAPDAM