Magnetrührer, Serie MIXdrive
Lieferant: 2MAG
40300 40301 40303 40201 40101 40001 40302
442-0796EA 259 EUR
442-0796 442-0797 442-0798 442-0795 442-0794 442-0793 TMAG40302
Magnetrührer, Serie MIXdrive
Rührer Magnetrührer
Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist wasser-, keim- und staubdicht. Betriebstemperaturen in der Basisversion von bis zu 50° C, in der HT-Version von bis zu 95 °C bei Eintauchen in Wasserbäder, bis zu 200 °C in Öfen. Gewinde M4, integriert in die Edelstahlbodenplatte (nur bei MIXdrive 1 XS).
  • Wartungs- und verschleißfreier induktiver Antrieb
  • Ruckfreies Mischen
  • In Wasser und Ölbädern tauchfähig
  • Geeignet für CO₂-Inkubatore
IP-Schutzklasse: IP 68
Externe Steuereinheit (muss separat bestellt werden):
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitalanzeige für Drehzahleinstellunge
MIXcontrol 20. Drehzahlbereich: 100 bis 1600 min -1:
Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss eines MIXdrive Rührers. Nur für MIXdrive 1 oder 1 HT. Leistungseinstellung in 4 Stufen (25/50/75/100%), nicht geeignet für die Verwendung von MIXdrive in Inkubatoren.
MIXcontrol eco. Drehzahlbereich: 120 bis 1200 min-1:
Kunststoffgeformte Steuereinheit zum Anschluss eines MIXdrive Rührers. Ohne QuickSet, Speicherfunktion und Anzeige.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse: IP 20