2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
20882.290EA 86.1 EUR
20882.290 20882.320
2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molekulargewicht: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN-Nummer: 1219
ADR: 3 II
REACH-Nummer: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) min. 99.9%
Evaporation residue max. 2.0 mg/l
Water max. 0.05%
Acidity max. 0.0002 meq/g
Alkalinity max. 0.0002 meq/g
Gradient grade (235 nm) max. 1.0 mAU
Gradient grade (254 nm) max. 1.0 mAU
Transmittance (220 nm) (checking after purging with N2) min. 80%
Transmittance (230 nm) (checking after purging with N2) min. 90%
Transmittance (250 nm) (checking after purging with N2) min. 99%
Filtered by 0.2 µm filter Yes