Kühlschrank mit Kompressor unten, FRFCvg
Lieferant: Liebherr
FRFCVG5501 FRFCVG6511 FRFCVG5511
LIEBFRFCVG5501EA 0 EUR
LIEBFRFCVG5501 LIEBFRFCVG6511 LIEBFRFCVG5511
Kühlschrank mit Kompressor unten, FRFCvg
Kühlschränke
Dieser FRFCvg Kühlschrank mit Kompressor unten spart Zeit und Geld. Bei einem unkontrollierten Temperaturanstieg, offen gelassener Tür oder anderen Problemen beginnt die Innenbeleuchtung des Geräts zu blinken.
  • Umweltfreundliche Kältemittel
  • Effizientes Kältesystem
  • Wechselbarer Türanschlag
  • Displaysperre
  • Mechanisches Schloss
  • Reinigungsfreundlicher Innenraum
  • Tragrost mit Auszugsstopp
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Wechselbarer Türanschlag (rechts/links)
Diese Kühlgeräte für die Gastronomie sind generell für die Verwendung von Gastronorm- Behältnissen nach Eurostandard ausgelegt. Ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt die Gerätetür geöffnet und erleichtert das Be- und Entladen sowie die Reinigung. Unter ca. 90° schließt sie von selbst, damit das Gerät nicht versehentlich offen steht.
Mit der nachrüstbaren WiFi- und LAN-Schnittstelle lassen sich Geräte mühelos mit externen Systemen verbinden. Wenn die Stromversorgung aufgrund einer Störung unterbrochen wurde, erscheint die Stromausfallinformation, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.