ESD Sicherheitsclogs, Weißes OB EASY 2.0 622
Lieferant: Abeba
837622/35 837622/36 837622/37 837622/38 837622/39 837622/40 837622/41 837622/42 837622/43 837622/44 837622/45 837622/46 837622/47 837622/48
ABEB837622/35EA 60.1 EUR
ABEB837622/35 ABEB837622/36 ABEB837622/37 ABEB837622/38 ABEB837622/39 ABEB837622/40 ABEB837622/41 ABEB837622/42 ABEB837622/43 ABEB837622/44 ABEB837622/45 ABEB837622/46 ABEB837622/47 ABEB837622/48
ESD Sicherheitsclogs, Weißes OB EASY 2.0 622
Schuhe und Stiefel
ESD-Clogs aus Obermaterial aus Narbenleder und Futterstoff aus Stoff, mit auswechselbarer Innensohle, beständig gegen Säuren, Basen (Reinigungsmittel).
  • Erhöhte Atmungsaktivität
  • Erhöhte Haltbarkeit des Obermaterials
  • Leicht zu reinigendes Obermaterial
  • Beständigkeit gegen kurzzeitigen Kontakt mit heißem Boden bei 180 °C
  • Verwendung orthopädischer Einlagen
Für die Verwendung in ESD Umgebungen geeignet. Rutschfest auf Keramik, beschichtet mit SLS-Lösung und auf Stahl, beschichtet mit Glycerin – Rutschfest auf Keramiksubstrat, beschichtet mit SLS-Lösung und auf Stahlsubstrat, beschichtet mit Glycerin.
Farbe: Weiß; Befestigungstyp: Schnalle.
ESD – Schutz vor elektrostatischer Entladung
Antistatisches Schuhwerk – antistatische Eigenschaften
Energieabsorption im Fersenbereich - Energieabsorption im Fersenbereich
Die Sohle ist beständig gegen Dieselkraftstoff – alleinige Beständigkeit gegen Dieselkraftstoff
Zertifizierungen: EN ISO 20347:2012; 120/2023/PPE/1439/B wyd.1; OB (Grundvoraussetzungen erfüllt); SRC (Rutschfestigkeit auf Keramik).