Zellkulturschalen, Glasboden, CELLview™
Lieferant: Greiner Bio-One
627860_40 627861_40 627870_40 627871_40 627965_40 627975_40
391-0252EA 438 EUR
391-0252 391-0253 391-0254 391-0255 391-0256 391-0257
Zellkulturschalen, Glasboden, CELLview™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS mit integriertem Glasboden, steril. CELLview™-Glasbodenschalen kombinieren den Komfort einer standardmäßigen 35-mm-Einweg-Zellkulturschale aus Kunststoff mit der optischen Qualität von Glas und liefern überlegene hochauflösende mikroskopische Bilder von in vitro Kulturen. Die CELLview™-Schale ist auch als unterteilte Version mit vier einzelnen Fächern erhältlich, die die gleichzeitige Multiplexanalyse verschiedener Zelllinien, verschiedene Anregungen oder verschiedene Transfektionen ermöglicht und so die Menge der erforderlichen Zellen und Reagenzien pro einzelnem Assay minimiert.
  • Basis aus hochtransparentem achromatischem Borosilikatglas; Hydrolyseklasse 1 (DIN-ISO 719)
  • Maximale spektrale Transmission; keine Autofluoreszenz; keine Depolarisation des Lichts
  • Erhältlich mit spezifischen Oberflächenbehandlungen, die die Anhaftung adhärenter Zellen erhöhen
  • Breites Spektrum vielfältiger mikroskopischer Anwendungen
Manufactured according to ISO 8255-1:1986
Zertifizierungen: Gemäß ISO 8255-1:1986 hergestellt