Adflo™-betriebene luftreinigende Atemschutzsysteme mit Schweißhelm der Serie Speedglas™ G5-01
Lieferant: 3M
7100256131 7100257943
MMMA7100256131EA 2810 EUR
MMMA7100256131 MMMA7100257943
Adflo™-betriebene luftreinigende Atemschutzsysteme mit Schweißhelm der Serie Speedglas™ G5-01
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Das Adflo™-Powered Luftreinigungs-Atemschutzsystem mit 3M™ Speedglas™ Schweißhelm der Serie G5-01 bietet alle Vorteile des Schweißhelms der G5-01-Serie mit einem praktischen Adflo™ Powered-Luftreinigungs-Atemschutzsystem.
  • Robustes, kompaktes Design
  • Ergonomische, verstellbare Kopfaufhängung
  • 73×109 mm Sichtbereich
  • Das aufklappbare Schweißschild ermöglicht ein klares, weitsichtiges Schutzvisier beim Schleifen und Einrichten
  • Erhältlich in zwei verschiedenen automatisch verdunkelnden Linsenoptionen (VC/TW)
  • Akustische und visuelle Alarme signalisieren einen niedrigen Luftstrom und eine niedrige Batterieladung
  • Aufbewahrungs-/Tragetasche der G5-Serie im Lieferumfang enthalten
Für Arbeiter in anspruchsvollen Umgebungen bietet das Adflo™-Powered Luftreinigungs-Atemschutzgerät mit Speedglas™ G5-01-Serie Helmsystem hocheffizienten Partikel-Atemschutz für Schweißer in einem robusten und dennoch kompakten Design mit ergonomischer, einstellbarer Kopfaufhängung. Das aufklappbare Schweißschild ermöglicht ein klares, weitsichtiges Schutzvisier beim Schleifen und Einrichten. Das Adflo™-Atemschutzgerät verfügt über einen hocheffizienten Partikelfilter, der auf einen optionalen Adflo™-Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) „gestapelt“ werden kann, um zusätzlichen Schutz vor bestimmten Dämpfen oder einer Polsterbaugruppe gegen Geruchsbelästigung zu bieten. Akustische und visuelle Alarme signalisieren einen niedrigen Luftstrom und eine niedrige Batterieladung.
Zu den empfohlenen Anwendungen gehören Metallreparatur, Metallverarbeitung, Schleifen und Schweißen.