Permanente, kryogene Etiketten für Laserdrucker
Lieferant: GA
A4CL-111T1-WH A4CL-112T1-WH A4CL-11T1-WH A4CL-12T1-WH A4CL-23T1-A2 A4CL-23T1-BL A4CL-23T1-GA A4CL-23T1-OR A4CL-23T1-PI A4CL-23T1-RE A4CL-23T1-SI A4CL-23T1-WH A4CL-23T1-YE A4CL-28T1-WH A4CL-32T1-WH A4CL-36T1-WH A4CL-3T1-WH A4CL-48T1-A2 A4CL-48T1-BL A4CL-48T1-GA A4CL-48T1-OR A4CL-48T1-PI A4CL-48T1-RE A4CL-48T1-SI A4CL-48T1-WH A4CL-48T1-YE A4CL-6T1-WH A4CL-72T1-WH A4CL-74T1-BE A4CL-74T1-BL A4CL-74T1-BR A4CL-74T1-GA A4CL-74T1-LA A4CL-74T1-MT A4CL-74T1-OR A4CL-74T1-PI A4CL-74T1-RE A4CL-74T1-SI A4CL-74T1-VI A4CL-74T1-WH A4CL-74T1-YE A4CL-81T1-WH A4CL-82T1-WH A4CL-83T1-WH A4CL-84T1-WH A4CL-85T1-WH A4CL-8T1-WH A4CL-97T1-WH A4CL-9T1-WH
GAINA4CL-111T1-WHEA 70.7 EUR
GAINA4CL-111T1-WH GAINA4CL-112T1-WH GAINA4CL-11T1-WH GAINA4CL-12T1-WH GAINA4CL-23T1-A2 GAINA4CL-23T1-BL GAINA4CL-23T1-GA GAINA4CL-23T1-OR GAINA4CL-23T1-PI GAINA4CL-23T1-RE GAINA4CL-23T1-SI GAINA4CL-23T1-WH GAINA4CL-23T1-YE GAINA4CL-28T1-WH GAINA4CL-32T1-WH GAINA4CL-36T1-WH GAINA4CL-3T1-WH GAINA4CL-48T1-A2 GAINA4CL-48T1-BL GAINA4CL-48T1-GA GAINA4CL-48T1-OR GAINA4CL-48T1-PI GAINA4CL-48T1-RE GAINA4CL-48T1-SI GAINA4CL-48T1-WH GAINA4CL-48T1-YE GAINA4CL-6T1-WH GAINA4CL-72T1-WH GAINA4CL-74T1-BE GAINA4CL-74T1-BL GAINA4CL-74T1-BR GAINA4CL-74T1-GA GAINA4CL-74T1-LA GAINA4CL-74T1-MT GAINA4CL-74T1-OR GAINA4CL-74T1-PI GAINA4CL-74T1-RE GAINA4CL-74T1-SI GAINA4CL-74T1-VI GAINA4CL-74T1-WH GAINA4CL-74T1-YE GAINA4CL-81T1-WH GAINA4CL-82T1-WH GAINA4CL-83T1-WH GAINA4CL-84T1-WH GAINA4CL-85T1-WH GAINA4CL-8T1-WH GAINA4CL-97T1-WH GAINA4CL-9T1-WH
Permanente, kryogene Etiketten für Laserdrucker
Etiketten
Permanente kryogene Laseretiketten für die Langzeitlagerung in flüssigem Stickstoff in der Flüssigphase und in der Dampfphase (−196 °C), in Laborgefrierschränken (−80 °C) und auf Trockeneis. Diese kryogenen Etiketten werden im A4-Bogenformat zum Drucken mit Standard-Desktop-Laserdruckern geliefert, verursachen keinen Druckerstau und sind UV- und Gammabestrahlung beständig.
  • Temperaturbereich: −196 bis 120 °C
  • Dauerhafte Haftung, insbesondere auf gewölbten Oberflächen (Fläschchen und Mikroröhrchen)
  • Widersteht extremen kryogenen Temperaturen (Flüssigtickstoff in der Flüssig- und Dampfphase)
  • Mit allen gängigen Desktop-Laserdruckern bedruckbar
Kryogene Etiketten im A4-Bogenformat zum Drucken mit Desktop-Laserdruckern. Diese thermoplastischen wasserfesten Etiketten verfügen über einen einzigartigen Kryokleber, der speziell für die dauerhafte Haftung an Fläschchen, Röhrchen, Gefrierboxen sowie Kryoboxen aus Polycarbonat und anderen Behältern entwickelt wurde, die langfristig tiefgekühlt gelagert oder auf Trockeneis transportiert werden.
Die kryogenen Etiketten sind verschleißfest, verursachen keinen Druckerstau und sind UV- und Gammabestrahlung beständig. Kostenlose MS Word-Vorlagen stehen für einfaches Formatieren und Drucken zur Verfügung.
Note: The temperature range for the A4CL-48T1 series is −80 to 120 °C.