Sani-Tech® Ultra-65 Schläuche
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
ULTRA65-375-2 ULTRA65-250-2
GESSULTRA65-375-2EA 0 EUR
GESSULTRA65-375-2 GESSULTRA65-250-2
Sani-Tech® Ultra-65 Schläuche
Schläuche Transferschlauch
Sani-Tech® Ultra-C und Ultra-65 sind hochreine Silikonschläuche in biopharmazeutischer Qualität mit langer Pumpenlebensdauer. Sie sind in den Härtegraden 50 oder 65 Shore A erhältlich und werden in einem zertifizierten Reinraum der Klasse 7 hergestellt und verpackt. Extrem niedrige TOC-Werte stellen sicher, dass die Kontamination durch extrahierbare Stoffe auf ein absolutes Minimum beschränkt wird.
  • Platingehärteter Schlauch
  • Extrem geringer Gehalt an extrahierbaren Stoffen
  • Hervorragende Flexibilität
  • Lasergeätzt zur Chargenrückverfolgbarkeit
  • Erhältlich in kundenspezifischen Längen und Härtegraden
  • Überlegene Pumpenlebensdauer
  • Vollständig autoklavierbar und sterilisierbar
  • Nicht vergilbende Formulierung
  • Keine Verfälschung von Geschmack oder Geruch
  • Temperaturbereich von –62 °C (–80 °F) bis 260 °C (500 °F)
Sani-Tech Ultra-Schläuche können mit platingehärteten Sani-Tech® Sani-Link® Ultra-Verteilern kombiniert werden, um individuelle Konfigurationen für anspruchsvolle biopharmazeutische Anwendungen zu erstellen. Ideal für Anwendungen wie Flüssigkeitstransfer in pharmazeutischen, biopharmazeutischen und/oder Laborumgebungen, peristaltische Pumpenschläuche und Einwegbaugruppen.
Härtegrad: 65 (Shore A)
Zertifizierungen: Erfüllt alle Kriterien der USP-Klasse VI, des Europäischen Arzneibuchs 3.1.9, der FDA und ISO 10993.