Tygon® A-60-C Schläuche
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
AZT00003-S AZT00004-S AZT00007-S AZT00008-S AZT00009-S AZT00010-S AZT00012-S AZT00017-S AZT00018-S AZT00019-S AZT00022-S AZT00023-S AZT00027-S AZT00028-S AZT00029-S AZT00038-S AZT00046-S AZT00053-S
VERNAZT00003-SEA 180 EUR
VERNAZT00003-S VERNAZT00004-S VERNAZT00007-S VERNAZT00008-S VERNAZT00009-S VERNAZT00010-S VERNAZT00012-S VERNAZT00017-S VERNAZT00018-S VERNAZT00019-S VERNAZT00022-S VERNAZT00023-S VERNAZT00027-S VERNAZT00028-S VERNAZT00029-S VERNAZT00038-S VERNAZT00046-S VERNAZT00053-S
Tygon® A-60-C Schläuche
Schläuche Transferschlauch
Tygon® A-60-C-Schläuche von Saint-Gobain sind so formuliert, dass sie extremen Temperaturen von -75 °F bis 275 °F (-59 °C bis 135 °C) standhalten und bei der Verwendung in der anspruchsvollen Dosierung von Reinigungschemikalien weder reißen noch sich verschlechtern Anwendungen. Extrem flexibel, knickfest, behält seine Form bei, während er schnell und einfach installiert werden kann.
  • Lange Flex-Lebensdauer in Schlauchpumpen
  • Kompatibel mit nahezu allen gängigen Desinfektions- und Reinigungsmitteln
  • Beständig gegen Ozon- und UV-Licht
  • Wiederholt autoklavierbar
  • Chemisch kompatibel mit einer Vielzahl von Lebensmitteln und Reinigungsmitteln
Tygon® A-60-C-Schläuche vereinfachen die Reinigung und Sterilisation und eignen sich ideal für den Einsatz in Clean-in-Place- und Steam-in-Place-Reinigungs- und Sterilisationssystemen. Es ist mit praktisch allen handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln kompatibel und kann bis zu fünf Mal wiederholt autoklaviert werden, ohne dass die Gesamtlebensdauer beeinträchtigt wird. Aufgrund seiner hervorragenden Biegeermüdungsbeständigkeit ist es die beste Wahl für den Einsatz in peristaltischen Pumpen, die häufig in Dosiergeräten zu finden sind.
Härtegrad: 61 (Shore A)